Få mere at vide
Methyl-3-amino-4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10734203
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10734203 1 g 1g
10056724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734203 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02673DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 256353-38-5
Molekylær formel C13H10F3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 301.28
MDL nummer MFCD00832742
InChI nøgle FYUVISRLFPIWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, maybridge1_007879, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifuoromethyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2775320
IUPAC navn methyl-3-amino-4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(N)C(=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 301.29
Procent renhed 95%