Få mere at vide
Methyl 3-Amino-4-methylthiophen-2-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30476750
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30476750 10 g
1 options
Artikelnummer. 30476750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28685010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
CAS 85006-31-1
Molekylær formel C7 H9 N O2 S
Mængde 10 g
Synonym Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), 3-Aminoarticaine
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMIL COC(=O)c1scc(C)c1N
IUPAC navn Methyl 3-amino-4-methylthiophen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 171.22
Formel vægt 171.0354