Få mere at vide
Methyl 3-Amino-4-methylthiophen-2-carboxylat (3-Aminoarticain), Mikromol™
Artikelnummer. 30051645
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051645 25 mg
30049564 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051645 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0369.090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 3-amino-4-methylthiophen-2-carboxylat (3-aminoarticain)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
CAS 85006-31-1
Analyt- eller komponentnavne Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H9 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), Articaine Imp. I (EP), Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-Aminoarticaine, Articaine Hydrochloride Impurity I, Articaine Impurity I
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMIL COC(=O)c1scc(C)c1N
IUPAC navn Methyl 3-amino-4-methylthiophen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 171.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 171,0354 g/mol