Få mere at vide
Methyl 3-amino-4-methylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30464727
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30464727 100 g
1 options
Artikelnummer. 30464727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM286815100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
CAS 18595-18-1
Molekylær formel C9 H11 N O2
Mængde 100 g
Synonym Benzoic acid','3-amino-4-methyl-','methyl ester, p-Toluic acid','3-amino-','methyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-5-methoxycarbonylaniline, 3-Amino-4-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, Methyl 3-amino-4-methylbenzoic acid, NSC 356832, Methyl 3-Amino-4-methylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
IUPAC navn Methyl 3-amino-4-methylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 165.189
Formel vægt 165.079