Få mere at vide
Methyl 3-amino-4-methylbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051777
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051777 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051777 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3374.160025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 3-amino-4-methylbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
CAS 18595-18-1
Analyt- eller komponentnavne Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C9 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nilotinib EP impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
IUPAC navn Methyl 3-amino-4-methylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 165.189
Mængde 25 mg
Formel vægt 165,079 g/mol