Få mere at vide
Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15224854 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15224854 5 g Glass bottle 5g
15111017 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15224854 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450770050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 85006-31-1
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.21
MDL nummer MFCD00051822
InChI nøgle YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
IUPAC navn methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Smeltepunkt 85°C to 88°C
Flammepunkt >100°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 171.22
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.