Få mere at vide
Methyl 3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376679
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376679 10 g 10g
11366679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11376679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26233.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129332-45-2
Molekylær formel C8H8N2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 228.284
MDL nummer MFCD00052752
InChI nøgle VBXBCNWDAJLZOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-azanyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, maybridge1_009000, acmc-1c12n, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2778604
IUPAC navn methyl-3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C(=C(S1)SC)C#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 205°C to 208°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 228.28
Procent renhed 97%