Få mere at vide
Methyl 3-Amino-2-methylbenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Amino-2-methylbenzoate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-7(9(11)12-2)4-3-5-8(6)10/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 165.079 |