missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-amino-2-[(2-chlorophenyl)methyl]but-2-enoate, TRC

Artikelnummer. 30474668
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474668 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM445140100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Amino-2-[(2-chlorophenyl)methyl]but-2-enoate
CAS 902745-07-7
Molekylær formel C12 H14 Cl N O2
Mængde 100 mg
Synonym Methyl 3-amino-2-[(2-chlorophenyl)methyl]but-2-enoate, Benzenepropanoic acid, α-(1-aminoethylidene)-2-chloro-, methyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H14ClNO2/c1-8(14)10(12(15)16-2)7-9-5-3-4-6-11(9)13/h3-6H,7,14H2,1-2H3
SMIL COC(=O)C(=C(C)N)Cc1ccccc1Cl
IUPAC navn methyl 3-amino-2-[(2-chlorophenyl)methyl]but-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 239.698
Formel vægt 239.071
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.