missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3'-Amino-1,1'-biphenyl-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3'-Amino-1,1'-biphenyl-3-carboxylate |
| CAS | 168619-25-8 |
| Molekylær formel | C14 H13 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 3'-Amino-1,1'-biphenyl-3-carboxylate, Methyl 3'-Aminobiphenyl-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO2/c1-17-14(16)12-6-2-4-10(8-12)11-5-3-7-13(15)9-11/h2-9H,15H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(c1)c2cccc(N)c2 |
| IUPAC navn | methyl 3-(3-aminophenyl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.258 |
| Formel vægt | 227.095 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?