Få mere at vide
Methyl 3,7-Di-O-acetylcholate, TRC
Artikelnummer. 30473994
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30473994 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30473994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM303510100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,7-Di-O-acetylcholate
CAS 3749-87-9
Molekylær formel C29H46O7
Mængde 100 mg
Synonym (3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-3,7-Bis(acetyloxy)-12-hydroxy-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, Cholic Acid Methyl Ester 3,7-Diacetate, 3alpha,7alpha-Diacetoxy-12alpha-hydroxy-5beta-cholan-24-oic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C29H46O7/c1-16(7-10-26(33)34-6)21-8-9-22-27-23(15-25(32)29(21,22)5)28(4)12-11-20(35-17(2)30)13-19(28)14-24(27)36-18(3)31/h16,19-25,27,32H,7-15H2,1-6H3/t16-,19+,20-,21-,22+,23+,24-,25+,27+,28+,29-/m1/s1
SMIL COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C)OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC navn methyl (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7-diacetyloxy-12-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 506.67
Formel vægt 506.3244