Få mere at vide
Methyl 3,5-dimethylbenzoat, 98 %
Artikelnummer. 11445013
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445013 5 g 5g
11455013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12287.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25081-39-4 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25081-39-4
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00077971
InChI nøgle PEVXENGLERTHJE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 32786
IUPAC navn methyl-3,5-dimethylbenzoat
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-dimethylbenzoate
Smeltepunkt 31°C to 33°C
Tæthed 1.027
Mængde 5 g
Synonym benzoic acid, 3,5-dimethyl-, methyl ester, 3,5-dimethylbenzoic acid methyl ester, acmc-1cmfo, methyl-3,5-dimethylbenzoate, methyl-3,5-dimethyl-benzoate, 3,5-dimethylbenzoic acid methyl, methyl 3,5-dimethylbenzoate, 3,5-ch3 2-c6h3-cooch3, benzoic acid,3,5-dimethyl-, methyl ester, 3,5-dimethyl-benzoic acid methyl ester
Kogepunkt 239°C to 240°C
Formel vægt 164.21
Procent renhed 98%