Få mere at vide
Methyl 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoate |
| CAS | 60441-79-4 |
| Molekylær formel | C11H14O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-7-9(13-2)5-8(11(12)15-4)6-10(7)14-3/h5-6H,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(OC)c(C)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vægt | 210.0892 |