Få mere at vide
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31428824
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31428824 100 g
31421092 1 g
31427008 5 g
31418003 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31428824 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD138512100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
CAS 74896-66-5
Molekylær formel C9H8Br2O2
MDL nummer MFCD00010729
Mængde 100 g
SMIL O=C(OC)C1=CC(Br)=C(C)C(Br)=C1
Molekylvægt (g/mol) 307.97
Procent renhed 98%