Få mere at vide
Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30473744
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30473744 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30473744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM301213500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester
CAS 41727-47-3
Molekylær formel C8 H6 Br2 O3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6Br2O3/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,11H,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
IUPAC navn Methyl 3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 309.94
Formel vægt 307.8684