Få mere at vide
Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester |
| CAS | 41727-47-3 |
| Molekylær formel | C8 H6 Br2 O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br2O3/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,11H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | Methyl 3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.94 |
| Formel vægt | 307.8684 |