Få mere at vide
Methyl 3,5-diaminobenzoate, 99%
Artikelnummer. 11393026
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393026 50 g 50g
11383026 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10848.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1949-55-9 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Methyl 3,5-diaminobenzoat anvendes som et primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 3,5-diaminobenzoat anvendes som primært og
sekundært mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1949-55-9
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00041433
InChI nøgle IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-diaminobenzenecarboxylate, 3,5-diaminobenzoic acid methyl ester, methyldiaminobenzenecarboxylate, 3,5-diamino-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3,5-diamino-, methyl ester
PubChem CID 7010431
IUPAC navn methyl-3,5-diaminobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-diaminobenzoate
Smeltepunkt 131°C to 134°C
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 2363309
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%