Få mere at vide
Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30471692
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30471692 5 g
1 options
Artikelnummer. 30471692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2196935G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
CAS 2511-22-0
Molekylær formel C16H24O3
Mængde 5 g
Synonym 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxycarbonylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)-2,6-di-tert-butylphenol, Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-8-10(14(18)19-7)9-12(13(11)17)16(4,5)6/h8-9,17H,1-7H3
SMIL COC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC navn Methyl 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 264.36
Formel vægt 264.1725