missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-(4-Methylbenzenesulfonamido)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(4-Methylbenzenesulfonamido)benzoate |
| CAS | 173436-66-3 |
| Molekylær formel | C15H15NO4S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO4S/c1-11-6-8-14(9-7-11)21(18,19)16-13-5-3-4-12(10-13)15(17)20-2/h3-10,16H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.35 |
| Formel vægt | 305.0722 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?