missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3,4-Isopropylidene-Beta-L-arabinopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30468270
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468270 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468270 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM314530100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3,4-Isopropylidene-beta-L-arabinopyranoside
CAS 6960-39-0
Molekylær formel C9H16O5
Mængde 100 mg
Synonym Methyl 3,4-O-(1-Methylethylidene)-beta-L-arabinopyranoside, NSC 69871
InChI formel InChI=1S/C9H16O5/c1-9(2)13-5-4-12-8(11-3)6(10)7(5)14-9/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7-,8-/m0/s1
SMIL CO[C@H]1OC[C@@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2[C@H]1O
IUPAC navn (3aS,6S,7R,7aR)-6-methoxy-2,2-dimethyl-4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-7-ol
Molekylvægt (g/mol) 204.22
Formel vægt 204.0998
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.