Få mere at vide
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421369
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421369 25 g 25g
15431369 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64255.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5597-50-2 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille potente og oralt tilgængelige G-protein-koblede receptor 40-agonister som potentielle antidiabetiske midler. Kan bruges til enzymatisk kobling af saccharider til protein.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille potente og oralt tilgængelige G-protein-koblede receptor 40-agonister som potentielle antidiabetiske midler. Kan bruges til enzymatisk kobling af saccharider til protein.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5597-50-2
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00071577
InChI nøgle XRAMJHXWXCMGJM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79706
IUPAC navn methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
SMIL COC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Smeltepunkt 39°C to 41°C (literature)
Farve Hvid
Kogepunkt 108°C (11 mmHg)
Flammepunkt >113°C (235°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2211073
Synonym methyl 3-4-hydroxyphenyl propionate, methyl 3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, unii-wat13au7xb, methyl3-4-hydroxyphenyl propionate, wat13au7xb, hydrocinnamic acid, p-hydroxy-, methyl ester, 3-4-hydroxyphenyl propionic acid methyl ester, methyl 3-p-hydroxyphenyl propionate, 3-4'-hydroxyphenyl-propionic acid-ome
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver