Få mere at vide
Methyl 3-(4-Hydroxy-benzyl)-3-oxopropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(4-Hydroxy-benzyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 1391053-46-5 |
| Molekylær formel | C11H12O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-methyl-beta-oxo-benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)6-11(14)15-2/h3-5,12H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)CC(=O)c1cc(C)ccc1O |
| IUPAC navn | methyl 3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-oxopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vægt | 208.0736 |