Få mere at vide
Methyl 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acrylate |
| CAS | 20733-94-2 |
| Molekylær formel | C12H14O5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O5/c1-15-9-6-8(4-5-11(13)17-3)7-10(16-2)12(9)14/h4-7,14H,1-3H3/b5-4+ |
| SMIL | COC(=O)\C=C\c1cc(OC)c(O)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | methyl (E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.24 |
| Formel vægt | 238.0841 |