Få mere at vide
Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| CAS | 512776-93-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H13 F O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Propanoic acid, 3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13FO5S/c1-11(14,10(13)17-2)7-18(15,16)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-6,14H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)(O)CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methyl-propanoate |
| Vis mere |