Få mere at vide
Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049615
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049615 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049615 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate
CAS 512776-93-1
Analyt- eller komponentnavne Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H13 F O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propanoic acid, 3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate
InChI formel InChI=1S/C11H13FO5S/c1-11(14,10(13)17-2)7-18(15,16)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-6,14H,7H2,1-2H3
SMIL COC(=O)C(C)(O)CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC navn methyl 3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methyl-propanoate
Molekylvægt (g/mol) 276.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 276.0468 g/mol