Få mere at vide
Methyl 3,4-diaminobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11497616
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497616 25 g 25g
11487616 5 g 5g
11407626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14656.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36692-49-6 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36692-49-6
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00017098
InChI nøgle IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminobenzoic acid methyl ester, methyl3,4-diaminobenzoate, methyl-3,4-diaminobenzoate, benzoic acid, 3,4-diamino-, methyl ester, 3,4-diamino-benzoic acid methyl ester, methyl 3,4-diaminobenzenecarboxylate, pubchem4610, acmc-1bn7s, methyl 3,4-diamino-benzoate, methyl-3,4-diamino-benzoate
PubChem CID 135524
IUPAC navn methyl-3,4-diaminobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(N)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,4-diaminobenzoate
Smeltepunkt 105°C to 108°C
Mængde 25 g
Beilstein 2091675
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%