Få mere at vide
Methyl 3-(4-Cyano-4-(phenylamino)piperidin-1-yl)propanoate, TRC
Artikelnummer. 30481968
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481968 100 mg
30477659 50 mg
30465383 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481968 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM218856100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938184-94-2
Molekylær formel C16H21N3O2
Molekylvægt (g/mol) 287.36
Synonym Remifentanil Impurity 1
IUPAC navn methyl 3-(4-anilino-4-cyanopiperidin-1-yl)propanoate
SMIL COC(=O)CCN1CCC(CC1)(Nc2ccccc2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(4-Cyano-4-(phenylamino)piperidin-1-yl)propanoate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O2/c1-21-15(20)7-10-19-11-8-16(13-17,9-12-19)18-14-5-3-2-4-6-14/h2-6,18H,7-12H2,1H3
Formel vægt 287.1634