missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-(4_Chlorophenyl)-3-oxopropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(4_Chlorophenyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 22027-53-8 |
| Molekylær formel | C10H9O3Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.62 |
| Formel vægt | 212.024 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?