Få mere at vide
Methyl 3-[[4-Chloro-2-(phenylamino)phenyl]methylamino]-3-oxopropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-[[4-Chloro-2-(phenylamino)-phenyl]methylamino]-3-oxopropanoate |
| Molekylær formel | C17 H17 Cl N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methyl 3-[[4-Chloro-2-(phenylamino)-phenyl]methylamino]-3-oxopropanoate, Clobazam EP impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClN2O3/c1-20(16(21)11-17(22)23-2)15-9-8-12(18)10-14(15)19-13-6-4-3-5-7-13/h3-10,19H,11H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)CC(=O)N(C)c1ccc(Cl)cc1Nc2ccccc2 |
| Formel vægt | 332.0928 |