Få mere at vide
Methyl 3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoate |
| CAS | 70424-94-1 |
| Molekylær formel | C29H26O5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,4,5-Tris(phenylmethoxy)benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3,4,5-Tribenzyloxybenzoate, Methyl Tri-O-benzylgallate, NSC 525276 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H26O5/c1-31-29(30)25-17-26(32-19-22-11-5-2-6-12-22)28(34-21-24-15-9-4-10-16-24)27(18-25)33-20-23-13-7-3-8-14-23/h2-18H,19-21H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c(OCc4ccccc4)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3,4,5-tris(phenylmethoxy)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.51 |
| Formel vægt | 454.178 |