Få mere at vide
Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| CAS | 1916-07-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H14 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trimebutine Imp. C (EP), Trimethoprim Imp. H (EP), Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Trimebutine Maleate Impurity C, Trimethoprim Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate |
| Vis mere |