Learn More
Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, 98+%
Product Code. 11403924
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11403924 25 g 25g
11413924 100 g 100g
11423924 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11403924 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11933.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1916-07-0 | C11H14O5 | 226.228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1916-07-0
Molekylær formel C11H14O5
Molekylvægt (g/mol) 226.228
MDL nummer MFCD00008431
InChI nøgle KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylgallic acid methyl ester, methyl tri-o-methylgallate, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxybenzoic acid methyl ester, unii-qfp1lsc7tk, 3,4,5-trimethoxybenzoic acid, methyl ester, qfp1lsc7tk, methyl3,4,5-trimethoxybenzoate, methyl 3,4,5-trimethoxy benzoate, acmc-209ev8
PubChem CID 15956
IUPAC navn methyl-3,4,5-trimethoxybenzoat
SMIL COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C(=O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Smeltepunkt 81°C to 85°C
Kogepunkt 274°C to 275°C
Mængde 25 g
Beilstein 2218156
Formel vægt 226.23
Procent renhed ≥98%