Få mere at vide
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372286
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372286 250 g 250g
11362286 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05926.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-24-1 | C8H8O5 | 184.147 g/mol
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoat udviser potente antitumoraktiviteter ved at hæmme tumorinfiltration af CD4+CD25+ regulatoriske T-celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoat udviser potente antitumoraktiviteter ved at hæmme tumorinfiltration af CD4
+CD25+ regulatoriske T-celler.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 99-24-1
Molekylær formel C8H8O5
Molekylvægt (g/mol) 184.147
MDL nummer MFCD00002194
InChI nøgle FBSFWRHWHYMIOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl gallate, gallic acid methyl ester, methylgallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester, gallic acid, methyl ester, methyl galloate, unii-623d3xg80c, ccris 5567, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid methyl ester, chembl65675
PubChem CID 7428
IUPAC navn methyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Smeltepunkt 198°C to 203°C
Mængde 250 g
Beilstein 2113180
Merck Index 144345
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 184.15
Procent renhed 0.98
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.