Få mere at vide
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362286
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362286 50 g 50g
11372286 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05926.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-24-1 | C8H8O5 | 184.147 g/mol
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoat udviser potente antitumoraktiviteter ved at hæmme tumorinfiltration af CD4+CD25+ regulatoriske T-celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoat udviser potente antitumoraktiviteter ved at hæmme tumorinfiltration af CD4
+CD25+ regulatoriske T-celler.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-24-1
Molekylær formel C8H8O5
Molekylvægt (g/mol) 184.147
MDL nummer MFCD00002194
InChI nøgle FBSFWRHWHYMIOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl gallate, gallic acid methyl ester, methylgallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester, gallic acid, methyl ester, methyl galloate, unii-623d3xg80c, ccris 5567, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid methyl ester, chembl65675
PubChem CID 7428
IUPAC navn methyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Smeltepunkt 198°C to 203°C
Mængde 50 g
Merck Index 144345
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 184.15
Procent renhed 0.98