Få mere at vide
Methyl 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propanoate |
| CAS | 129150-61-4 |
| Molekylær formel | C11 H14 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzenepropanoic acid','3-hydroxy-4-methoxy-','methyl ester, Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzenepropanoate, Methyl 3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propionate, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propanoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-14-10-5-3-8(7-9(10)12)4-6-11(13)15-2/h3,5,7,12H,4,6H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)CCc1ccc(OC)c(O)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vægt | 210.0892 |