Få mere at vide
Methyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396835
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11396835 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10422504 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396835 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59422DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 921938-75-2
Molekylær formel C13H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 237.299
MDL nummer MFCD09702393
InChI nøgle WGAZXKVAWOAUOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-3-dimethylamino propoxy benzoate
PubChem CID 24229605
IUPAC navn methyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 237.3
Procent renhed 97%