Learn More
Methyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 237.3 |
| Procent renhed | 97% |