Få mere at vide
Methyl 3,3-dimethylacrylate, 98%
Artikelnummer. 11305585
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305585 10 g 10g
11315585 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19731.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 924-50-5 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Methyl 3,3-dimethylacrylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 3,3-dimethylacrylat er
et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand,
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er følsom over for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 924-50-5
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00043940
InChI nøgle FZIBCCGGICGWBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methyl-2-butenoate, methyl 3,3-dimethylacrylate, 2-butenoic acid, 3-methyl-, methyl ester, 3-methyl-but-2-enoic acid methyl ester, methyl senecioate, 3,3-dimethylacrylic acid methyl ester, methyl-3,3-dimethylacrylate, crotonic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl-3,3-dimethyl acrylate, methylsenecioate
PubChem CID 13546
IUPAC navn methyl-3-methylbut-2-enoat
SMIL CC(=CC(=O)OC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,3-dimethylacrylate
Smeltepunkt -41°C
Tæthed 0.936
Kogepunkt 134°C to 139°C
Flammepunkt 33°C (91°F)
Lineær formel (CH3)2C=CHCO2CH3
Brydningsindeks 1.4375
Mængde 10 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1741592
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform. Insoluble in water,
Formel vægt 114.14
Procent renhed 98%