Få mere at vide
Methyl-3,3-dimethoxypropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377321 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10377321 5 g Glasflaske 5g
10524531 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10377321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264340050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7424-91-1 | C6H12O4 | 148.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7424-91-1
Molekylær formel C6H12O4
Molekylvægt (g/mol) 148.16
MDL nummer MFCD00010650
InChI nøgle SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,3-dimethoxypropionate, 3,3-dimethoxypropionic acid methyl ester, methyl3,3-dimethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-dimethoxy-, methyl ester, zlchem 282, pubchem20228, acmc-1bdjk, ksc490c4j, methyl 3,3-dimethoxy-propanoate, smcvpmkcddnucq-uhfffaoysa
PubChem CID 81924
IUPAC navn methyl-3,3-dimethoxypropanoat
SMIL COC(CC(=O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3, 3-dimethoxypropionate
Farve Farveløs
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 166°C
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2CHCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4090 to 1.411
Mængde 5 g
Beilstein 03,1171
Specifik vægtfylde 1.06
Viskositet 2.5 mPa.s (20°C)
Formel vægt 148.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3,3-dimethoxypropionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.