Få mere at vide
Methyl 3,3-dimethoxypropionate, 96%
Artikelnummer. 11451247
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451247 50 g 50g
11441247 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24200.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7424-91-1 | C6H12O4 | 148.158 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7424-91-1
Molekylær formel C6H12O4
Molekylvægt (g/mol) 148.158
MDL nummer MFCD00010650
InChI nøgle SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81924
IUPAC navn methyl-3,3-dimethoxypropanoat
SMIL COC(CC(=O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,3-dimethoxypropionate
Tæthed 1.06
Kogepunkt 76°C to 77°C (20 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lineær formel (CH3O)2CHCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.41
Mængde 50 g
Beilstein 1561517
Synonym methyl 3,3-dimethoxypropionate, 3,3-dimethoxypropionic acid methyl ester, methyl3,3-dimethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-dimethoxy-, methyl ester, zlchem 282, pubchem20228, acmc-1bdjk, ksc490c4j, methyl 3,3-dimethoxy-propanoate, smcvpmkcddnucq-uhfffaoysa
Formel vægt 148.16
Procent renhed 96%