Få mere at vide
Methyl 3,3-dimethoxypropionate, 96%
Artikelnummer. 11441247
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441247 10 g 10g
11451247 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24200.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7424-91-1 | C6H12O4 | 148.158 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7424-91-1
Molekylær formel C6H12O4
Molekylvægt (g/mol) 148.158
MDL nummer MFCD00010650
InChI nøgle SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81924
IUPAC navn methyl-3,3-dimethoxypropanoat
SMIL COC(CC(=O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3,3-dimethoxypropionate
Tæthed 1.06
Kogepunkt 76°C to 77°C (20 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lineær formel (CH3O)2CHCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.41
Mængde 10 g
Beilstein 1561517
Synonym methyl 3,3-dimethoxypropionate, 3,3-dimethoxypropionic acid methyl ester, methyl3,3-dimethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-dimethoxy-, methyl ester, zlchem 282, pubchem20228, acmc-1bdjk, ksc490c4j, methyl 3,3-dimethoxy-propanoate, smcvpmkcddnucq-uhfffaoysa
Formel vægt 148.16
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.