missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-(3-(Benzyloxy)phenyl)-3-oxopropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(3-(Benzyloxy)phenyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 150356-53-9 |
| Molekylær formel | C17H16O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | beta-Oxo-3-(phenylmethoxy)-benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O4/c1-20-17(19)11-16(18)14-8-5-9-15(10-14)21-12-13-6-3-2-4-7-13/h2-10H,11-12H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-oxo-3-(3-phenylmethoxyphenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.31 |
| Formel vægt | 284.1049 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?