Få mere at vide
Methyl 3-(3’,4’-Dimethoxyphenyl)propenoate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(3',4'-Dimethoxyphenyl)propenoate |
| CAS | 5396-64-5 |
| Molekylær formel | C12 H14 O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Methyl 3,4-Dimethoxycinnamate, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propenoic Acid Methyl Ester, 3,4-O-Dimethylcaffeic Acid Methyl Ester, NSC 4331 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-14-10-6-4-9(8-11(10)15-2)5-7-12(13)16-3/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C=Cc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | methyl 3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vægt | 222.0892 |