Få mere at vide
Methyl 3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophen-2-carboxylathydrochlorid (Ethylarticain Hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 17922046
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17922046 100 mg
17951566 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17922046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0369.040100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophen-2-carboxylathydrochlorid (Ethylarticain Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylarticaine Hydrochloride
CAS 2602451-79-4
Analyt- eller komponentnavne Ethylarticaine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 N2 O3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Articaine Hydrochloride Imp. D (EP), Articaine Imp. D (EP), Methyl 3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethylarticaine Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Articaine Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC
IUPAC navn methyl 3-[2-(ethylamino)propanoylamino]-4-methylthiophen-2-carboxylat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 306.81
Mængde 100 mg
Formel vægt 306.0805 g/mol