Få mere at vide
Methyl 3-[[(2RS)-2-(Dipropylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophen-2-carboxylathydrochlorid (Dipropylarticinhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 17913876
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17913876 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17913876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0369.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 3-[[(2RS)-2-(Dipropylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophen-2-carboxylat Hydrochlorid (Dipropylarticin Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipropylarticaine Hydrochloride
CAS 2602451-77-2
Analyt- eller komponentnavne Dipropylarticaine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H26 N2 O3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Articaine Hydrochloride Imp. H (EP), Articaine Imp. H (EP), Methyl 3-[[(2RS)-2-(Dipropylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. H (EP) as Hydrochloride, Dipropylarticaine Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity H as Hydrochloride, Articaine Impurity H as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H
SMIL Cl.CCCN(CCC)C(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC
IUPAC navn methyl 3-[2-(dipropylamino)propanoylamino]-4-methylthiophen-2-carboxylat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 362.92
Mængde 25 mg
Formel vægt 362.1431 g/mol