missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-[2-Thienyl)propenoate, TRC

Artikelnummer. 30472093
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472093 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330495250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(2-Thienyl)propenoate
CAS 20883-96-9
Molekylær formel C8H8O2S
Mængde 250 mg
Synonym 2-Thiopheneacrylic Acid Methyl Ester, 3-(Thiophene-2-yl)acrylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)5-4-7-3-2-6-11-7/h2-6H,1H3/b5-4+
SMIL COC(=O)\C=C\c1cccs1
IUPAC navn methyl (E)-3-thiophen-2-ylprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 168.21
Formel vægt 168.0245
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.