Få mere at vide
Methyl 3-(2-thienyl)acrylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10597284
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10597284 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10597284 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM05235EB
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(2-thienyl)acrylate
CAS 20883-96-9
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H8O2S
MDL nummer MFCD00173772
Mængde 25 g
Synonym methyl 3-2-thienyl acrylate, methyl 3-thien-2-yl acrylate, methyl 3-thien-2-yl-acrylate, methyl e-3-thiophen-2-ylprop-2-enoate, methyl 2e-3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, methyl 3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, thiophene-2-acrylic acid methyl ester, e-methyl 3-thiophen-2-yl acrylate, methyl 2e-3-2-thienyl-2-propenoate, methyl 2e-3-2-thienyl prop-2-enoate
InChI nøgle HKVOGMDMMCLQFJ-SNAWJCMRSA-N
SMIL COC(=O)C=CC1=CC=CS1
IUPAC navn methyl (E)-3-thiophen-2-ylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 168.21
PubChem CID 5709013
Formel vægt 168.22
Procent renhed 97%