Få mere at vide
Methyl 3-(2-Pyrrolyl)propanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(2-Pyrrolyl)propanoate |
| CAS | 69917-80-2 |
| Molekylær formel | C8 H11 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c1-11-8(10)5-4-7-3-2-6-9-7/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCc1ccc[nH]1 |
| IUPAC navn | methyl 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.18 |
| Formel vægt | 153.079 |