Få mere at vide
Methyl-3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10403793
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10403793 1 g 1g
10497934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10403793 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42022DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 249937-00-6
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.31
MDL nummer MFCD08060518
InChI nøgle VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester
PubChem CID 7164628
IUPAC navn methyl-3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(OCCN2CCOCC2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 265.31
Procent renhed 97%