Få mere at vide
Methyl 3-(2-methoxyphenyl)carbazate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(2-methoxyphenyl)carbazate |
| CAS | 60589-24-4 |
| Molekylær formel | C9H12N2O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Methoxycarbonyl-2-(2-methoxyphenyl)hydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O3/c1-13-8-6-4-3-5-7(8)10-11-9(12)14-2/h3-6,10H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | O=C(OC)NNC1=CC=CC=C1OC |
| IUPAC navn | methyl 2-(2-methoxyphenyl)hydrazine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.08 |