missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 3-[2-(Isopropylamino)propanamido]-4-methylthiophene-2-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30134261
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134261 50 mg
30135071 100 mg
30009924 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134261 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31451550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1796888-45-3
Molekylær formel C13 H20 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 284.37
Synonym 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[2-[(1-methylethyl)amino]-1-oxopropyl]amino]-, methyl ester, Methyl 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-[(1-methylethyl)amino]propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate, Articaine Hydrochloride Imp. E (EP), Isopropylarticaine
IUPAC navn methyl 4-methyl-3-[2-(propan-2-ylamino)propanoylamino]thiophene-2-carboxylate
SMIL COC(=O)c1scc(C)c1NC(=O)C(C)NC(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isopropylarticaine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3S/c1-7(2)14-9(4)12(16)15-10-8(3)6-19-11(10)13(17)18-5/h6-7,9,14H,1-5H3,(H,15,16)
Formel vægt 284.1195
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.